Learn More
MP Biomedicals™ GeneClean™ III Kit
Product Code. 11303109 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
GeneClean™ III Kit; Antal reaktioner: 600 Preps
Product Code. 11303109
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 111001600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GeneClean™ III Kit används för att rena fragment av DNA från 200 bp till 20 kb från lösningar och agarosgeler.
  • GeneClean™ III Kit möjliggör återvinning av märkta DNA-fragment med lätthet
  • EZ-Glassmilk™ slurry tillåter flexibilitet av reaktionsstorlek och volym
  • EZ-Glassmilk™ är lättare att suspendera än original Glassmilk™
  • De GeneClean™ III kit förenklar processen att rena DNA i tre enkla steg: Bind, tvätta och eluera
  • Etanolfällning krävs aldrig och renat DNA är omedelbart redo för en mängd olika nedströmsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration Ny tvätt/etanolkoncentration måste vara ca. 50 %
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Formatera Sats
För användning med (applikation) Avsaltning, Eliminering av proteiner från enzymatiska reaktioner, Avlägsnande av primers och oinkorporerade nukleotider från enzymatiska reaktioner, Separering av linjäriserad från oklippt vektor och isolering av PCR-produkter bort från genomiskt DNA.
Antal reaktioner 600 förberedelser
Produkttyp GeneClean III Kit
Provvolym Fram till∼ 0,5 mL Gel skiva efter volym eller∼ 1,0 ml lösning
Synonym DNA Clean-Up Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • GeneClean IIl Kit
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetic acid, sodiumiodide
Endast forskningsanvändning (RUO). Om inte annat anges i vår katalog eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är våra produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.