Läs mer
MP Biomedicals™ Geneclean™ Spin Kit 200 bp till 300 kb
Produktkod. 11313119 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
300 förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
100 förberedelser
300 förberedelser
50 förberedelser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11313119 50 beredningar 50 förberedelser
11333119 100 förberedelser 100 förberedelser
11363119 300 förberedelser 300 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313119 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 111101200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 SEK
    2570.55 SEK / 50 förberedelser
    Save 129.45 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för att rena fragment av DNA från 200 bp till 300 kbp från lösningar och agarosgeler. De GENECLEAN™ SPIN kit använder SPIN-filter, som förhindrar att kiseldioxidpartiklar överförs till rengjort DNA. Glassmilk™ slurry tillåter flexibilitet av reaktionsstorlek och volym.
  • De GENECLEAN™ SPIN-satsen förenklar processen att rena DNA i tre enkla steg: Bind, tvätt och eluera
  • Etanolfällning krävs aldrig och renat DNA är omedelbart redo för en mängd olika nedströmsapplikationer
  • Exempel på applikationer är avsaltning, eliminering av proteiner från enzymatiska reaktioner, avlägsnande av primers och oinkorporerade nukleotider från enzymatiska reaktioner, separation av linjäriserad från oklippt vektor och isolering av PCR-produkter bort från genomiskt DNA
Specifikationer
CAS 593-84-0
Formatera Sats
Isoleringsteknik Silica Matrix Technology
Provtyp Enzymatiska reaktioner, Lösningar, Agarose Geler
För användning med (applikation) Isolera DNA från TAE- eller TBE-buffrade agarosgeler och lösningar
Inkluderar SPIN-filter
Antal reaktioner 50 beredningar
pH Geneclean SPIN New Wash pH-intervall: 7,4 till 7,7, GC Centrifugering-elueringslösning pH-intervall: 6,8 till 7,2
Produkttyp Spinnsats
Provvolym Fram till∼ 300 mg Gel Slice eller upp till∼ 300μ L DNA-lösning
Synonym DNA Clean-Up Kit
Provkälla Geler och lösningar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GENECLEAN Spin Kit, 50 Prep
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.