Läs mer
MP Biomedicals™ Geneclean™ Spin Kit 200 bp till 300 kb
Produktkod. 11363119 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
300 förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
100 förberedelser
300 förberedelser
50 förberedelser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11363119 300 förberedelser 300 förberedelser
11313119 50 beredningar 50 förberedelser
11333119 100 förberedelser 100 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363119 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 111101600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11335.00 SEK
    10796.31 SEK / Paket med 300
    Save 538.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används för att rena fragment av DNA från 200 bp till 300 kbp från lösningar och agarosgeler. De GENECLEAN™ SPIN kit använder SPIN-filter, som förhindrar att kiseldioxidpartiklar överförs till rengjort DNA. Glassmilk™ slurry tillåter flexibilitet av reaktionsstorlek och volym.
  • De GENECLEAN™ SPIN-satsen förenklar processen att rena DNA i tre enkla steg: Bind, tvätt och eluera
  • Etanolfällning krävs aldrig och renat DNA är omedelbart redo för en mängd olika nedströmsapplikationer
  • Exempel på applikationer är avsaltning, eliminering av proteiner från enzymatiska reaktioner, avlägsnande av primers och oinkorporerade nukleotider från enzymatiska reaktioner, separation av linjäriserad från oklippt vektor och isolering av PCR-produkter bort från genomiskt DNA
Specifikationer
CAS 593-84-0
Formatera Sats
Isoleringsteknik Glass Milk
Provtyp Enzymatiska reaktioner, Lösningar, Agarose Geler
För användning med (applikation) Isolera DNA från TAE- eller TBE-buffrade agarosgeler och lösningar
Inkluderar SPIN-filter
Antal reaktioner 300 förberedelser
pH Geneclean SPIN New Wash pH-intervall: 7,4 till 7,7, GC Centrifugering-elueringslösning pH-intervall: 6,8 till 7,2
Produkttyp Spinnsats
Provvolym Fram till∼ 300 mg Gel Slice eller upp till∼ 300μ L DNA-lösning
Synonym DNA Clean-Up Kit
Provkälla Geler och lösningar
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.