Beskrivning
- Klar för direkt användning
- Tar bort primers, nukleotider, enzymer, mineralolja, salter och andra föroreningar
- Applikationer: DNA-rensning
Specifikationer
Specifikationer
| Provtyp | PCR-reaktionsblandning efter amplifiering (oljefri) |
| För användning med (applikation) | Isolering av DNA från PCR-reaktioner, avlägsnande av primers, nukleotider, enzymer, mineralolja, salter och andra föroreningar från DNA-prover |
| Inkluderar | GeneClean™ Turbo™ Saltlösning, tvättlösning, patroner, fångströr och elueringslösning |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Provvolym | Upp till 100μ L PCR-reaktionslösning |
| Provkälla | Geler och lösningar |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.