Läs mer
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit för PCR
Produktkod. 11333129 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
300 förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
100 förberedelser
300 förberedelser
50 förberedelser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
11333129 100 förberedelser 100 förberedelser
11323129 50 beredningar 50 förberedelser
11343129 300 förberedelser 300 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333129 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 111103400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Geneclean™ Turbo Kit optimerat för PCR-rening av DNA-fragment av storlekar 100 bp till 10 kb.
  • Klar för direkt användning
  • Tar bort primers, nukleotider, enzymer, mineralolja, salter och andra föroreningar
  • Applikationer: DNA-rensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp PCR-reaktionsblandning efter amplifiering (oljefri)
För användning med (applikation) Isolering av DNA från PCR-reaktioner, avlägsnande av primers, nukleotider, enzymer, mineralolja, salter och andra föroreningar från DNA-prover
Inkluderar GeneClean™ Turbo™ Saltlösning, tvättlösning, patroner, fångströr och elueringslösning
Antal reaktioner 100 förberedelser
Provvolym Upp till 100μ L PCR-reaktionslösning
Provkälla Geler och lösningar
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine thiocyanate
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.