Läs mer
MP Biomedicals™ Glukosoxidas
Produktkod. 11401102 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Förpackningsstorlek:
10ku
250ku
500ku
50ku
Produktkod. 11401102
Brand: MP Biomedicals™ 0219519683
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Från Aspergillus niger
Typ X. Aktivitet:> 100 U/mg. Enhetsdefinition: en enhet oxiderar 1,0 μmol avβ -D-glukos till D-glukonsyra och H2O2 per minut vid 35 C, °pH 5,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration >100 U/mg
Färg Gult
pH 4 till 7
För användning med (applikation) Glukosoxidas kan användas vid enzymatisk bestämning av D-glukos i lösning
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Aspergillus niger
Kvantitet 250 kU
Produkttyp Glukosoxidas
Molekylvikt (g/mol) ≈160 000
Inhibitorer Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-klorkvicksilverbensoat, 50 % D-arabinos
Form Lyofiliserat pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glucose Oxidase
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Glucose Oxidase