Läs mer
MP Biomedicals™ Glukosoxidas
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Förpackningsstorlek:
10ku
250ku
500ku
50ku
Beskrivning
Typ X. Aktivitet:> 100 U/mg. Enhetsdefinition: en enhet oxiderar 1,0 μmol avβ -D-glukos till D-glukonsyra och H2O2 per minut vid 35 C, °pH 5,1.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | >100 U/mg |
| Färg | Gult |
| pH | 4 till 7 |
| För användning med (applikation) | Glukosoxidas kan användas vid enzymatisk bestämning av D-glukos i lösning |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Källa | Aspergillus niger |
| Kvantitet | 500 kU |
| Produkttyp | Glukosoxidas |
| Molekylvikt (g/mol) | ≈160 000 |
| Inhibitorer | Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-klorkvicksilverbensoat, 50 % D-arabinos |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Glucose Oxidase
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Glucose Oxidase