Läs mer
MP Biomedicals™ Glukosoxidas
Produktkod. 11481092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Förpackningsstorlek:
10ku
250ku
500ku
50ku
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481092 10 kU 10ku
11491092 50 kU 50ku
11401102 250 kU 250ku
11411102 500 kU 500ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11481092 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219519610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 10ku
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Från Aspergillus niger
Typ X. Aktivitet:> 100 U/mg. Enhetsdefinition: en enhet oxiderar 1,0 μmol avβ -D-glukos till D-glukonsyra och H2O2 per minut vid 35 C, °pH 5,1.
Specifikationer
Koncentration >100 U/mg
Färg Gult
pH 4 till 7
För användning med (applikation) Glukosoxidas kan användas vid enzymatisk bestämning av D-glukos i lösning
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Aspergillus niger
Kvantitet 10 kU
Produkttyp Glukosoxidas
Molekylvikt (g/mol) ≈160 000
Inhibitorer Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-klorkvicksilverbensoat, 50 % D-arabinos
Form Lyofiliserat pulver