Läs mer
MP Biomedicals™ Glycerol, 80 % steril lösning
Produktkod. 11377709 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11377709
Brand: MP Biomedicals™ 113055034
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för frysning av bakterie- och jäststammar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Produkttyp Glycerol
Sterilitet Sterila
Kvantitet 100 mL