Läs mer
MP Biomedicals™ Gnome™ DNA-isoleringssats
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Antal reaktioner:
100 förberedelser
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
100 förberedelser
Beskrivning
- Inga organiska extraktioner krävs, och upp till 100μ g DNA kan isoleras per prep.
- De GNOME™ kit använder RNase Mixx för att eliminera RNA omedelbart efter lys, och Protease Mixx för att snabbt bryta ned cellulära proteiner. Detta följs av en proprietär ''utsaltning''-teknik som utesluter behovet av fenol, kloroform eller andra organiska extraktioner.
- DNA:t kan antingen spolas, avlägsnas med pincett eller centrifugeras och lösas i TE.
- De GNOME™ DNA-isoleringskit används för att snabbt och effektivt isolera högmolekylärt genomiskt DNA från celler och vävnader av alla slag, inklusive bakterier, jäst, växt- och djurceller.
- Varje förberedelse med GNOME™ kit ger upp till 100μ g genomiskt DNA.
- DNA som isoleras av GNOME™ förfarandet är lämpligt för restriktionsenzymdigestion eller PCR-amplifiering på så lite som 1 timme efter cellys.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Blod, Vävnader, Jästsvampar, Bakterier, Växt |
| Inkluderar | Cell Lysis/Denaturing Solution, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out Mixture, Cell Suspension Solution |
| Antal reaktioner | 25 Förberedelser |
| pH | Celllys/denaturerande lösning pH-intervall: 6,2 till 6,9, pH-intervall för utsaltningsblandning: 6,0 till 6,8, pH-intervall för cellsuspensionslösning: 8,0 till 8,2 |
| Produkttyp | Gnome™ DNA-isoleringssats |
| Provvolym | 20 till 50 mg våtvikt bakteriecellpellet, upp till 250 mg växtvävnad, 2 till 5 x 107 kärnförsedda vita blodkroppar, 50 till 250 mg däggdjursvävnad,∼ 1 till 5 x 108 jästcellspellet |
| Avkastning | 100μ g |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium dodecyl sulphate
Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.