Läs mer
MP Biomedicals™ Gnome™ DNA-isoleringssats
Produktkod. 11343139 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Antal reaktioner:
100 förberedelser
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
100 förberedelser
Produktkod. 11343139
Brand: MP Biomedicals™ 112010600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gnome™ DNA Isolation Kit erbjuder en snabb och effektiv metod för isolering av högmolekylärt genomiskt DNA från bakterier, växter, jäst, blodceller och andra däggdjursceller och vävnader av alla typer.
  • Inga organiska extraktioner krävs, och upp till 100μ g DNA kan isoleras per prep.
  • De GNOME™ kit använder RNase Mixx för att eliminera RNA omedelbart efter lys, och Protease Mixx för att snabbt bryta ned cellulära proteiner. Detta följs av en proprietär ''utsaltning''-teknik som utesluter behovet av fenol, kloroform eller andra organiska extraktioner.
  • DNA:t kan antingen spolas, avlägsnas med pincett eller centrifugeras och lösas i TE.
  • De GNOME™ DNA-isoleringskit används för att snabbt och effektivt isolera högmolekylärt genomiskt DNA från celler och vävnader av alla slag, inklusive bakterier, jäst, växt- och djurceller.
  • Varje förberedelse med GNOME™ kit ger upp till 100μ g genomiskt DNA.
  • DNA som isoleras av GNOME™ förfarandet är lämpligt för restriktionsenzymdigestion eller PCR-amplifiering på så lite som 1 timme efter cellys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Sats
Provtyp Blod, Vävnader, Jästsvampar, Bakterier, Växt
Inkluderar Cell Lysis/Denaturing Solution, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out Mixture, Cell Suspension Solution
Antal reaktioner 100 förberedelser
pH Celllys/denaturerande lösning pH-intervall: 6,2 till 6,9, pH-intervall för utsaltningsblandning: 6,0 till 6,8, pH-intervall för cellsuspensionslösning: 8,0 till 8,2
Produkttyp Gnome™ DNA-isoleringssats
Provvolym 20 till 50 mg våtvikt bakteriecellpellet, upp till 250 mg växtvävnad, 2 till 5 x 107 kärnförsedda vita blodkroppar, 50 till 250 mg däggdjursvävnad,∼ 1 till 5 x 108 jästcellspellet
Avkastning 100μ g
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium dodecyl sulphate
Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.