Läs mer
MP Biomedicals™ Serum, get, värmeinaktiverad
Produktkod. 11485055 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485055 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11485055 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092939249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.32 SEK
    479.05 SEK / 100ml
    Save 44.27 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Get Serum används som ett komplement till cellodlingsmedia.
Get Serum används som ett komplement till cellodlingsmedia. Get Serum tillhandahåller ett brett spektrum av makromolekyler, bärarproteiner för lipoida ämnen och spårämnen, fäst- och spridningsfaktorer, lågmolekylära näringsämnen och hormoner och tillväxtfaktorer som främjar celltillväxt och hälsa.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USA:s bestämmelser
Färg Gyllene brun
Innehåll och lagring -20 °C
Art Get
Produkttyp Get Serum
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod 0,2μ m filtrering
Värme inaktiverad Ja
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.