Läs mer
MP Biomedicals™ Hams F-10 Medium
Produktkod. 11430395 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430395 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11430395 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091440049
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Optimerad för klonal isolering och tillväxt av CHO celler
Specifikationer
Produkttyp Hams F-10 Medium
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 100 ml
pH 5,5 till 6,1
Innehåll och lagring 4 °C