Läs mer
MP Biomedicals™ 1X Hanks balanserade saltlösning (modifierad) utan magnesium och kalcium
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Kalcium och magnesium stödjer cellvidhäftning. Hanks balanserade salter (modifierade), utan magnesium och kalcium, används för att minimera cellvidhäftning eller aggregation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hanks balanserade saltlösning (HBSS) |
| Färg | Rött |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 6,9 till 7,4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Formulering | Kaliumklorid 400 mg/L, Kaliumfosfat monobasiskt 60 mg/L, Natriumbikarbonat 350 mg/L, Natriumklorid 8000 mg/L, Dibasiskt natriumfosfat 47,50 mg/L, Dextros 1000 mg/L, Salt 1 mg/L Natriumrött. |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.