Läs mer
MP Biomedicals™ 1X Hanks balanserade saltlösning (modifierad) utan fenolröd
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
- Fenolrött har visat sig störa tillväxten av vissa celler vid kloningsdensiteter.
- Använd detta medium när du arbetar med stamceller eller när du odlar celler med låg densitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hanks balanserade saltlösning (HBSS) |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 6,9 till 7,4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Formulering | Kalciumklorid 140 mg/L, Magnesiumsulfat 97,7 mg/L, Kaliumklorid 400 mg/L, Kaliumfosfat Monobasic 60 mg/L, Natriumbikarbonat 350 mg/L, Natriumklorid 8000 mg/L, Natriumfosfat De00x mg/L, Natriumfosfat 0,00 mg/L mg/L |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.