Läs mer
MP Biomedicals™ Histopaque™ 1077 Lösning
Produktkod. 11466121 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466121 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11466121 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219083780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1320.33 SEK / 100ml
    Save 69.67 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
För in vitro-isolering av lymfocyter. GE Healthcare™ Histopaque™ 1077 Solution används inom områden som histokompatibilitetstestning, in vitro cellmedierade immunitetsanalyser och andra procedurer som kräver rena lymfocytpreparat.
  • Lösning av polysackarid (Ficoll-400) och ett röntgentätt kontrastmedel (natriumdiatrizoat)
  • Enkel ettstegs, snabb, reproducerbar metod för framställning av livskraftiga lymfocyter med hög avkastning
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) För in vitro-isolering av lymfocyter
Produkttyp Centrifugeringsmedia
Densitet 1.077 g/mL
Sterilitet Sterila
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Histopaque
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hypaque, ficoll 400