Läs mer
MP Biomedicals™ Hoechst Stain Solution
Produktkod. 11343099 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. 11343099
Brand: MP Biomedicals™ 093030145
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used in cell counting, viability and cryopreservation
  • Form: Liquid
  • Boiling point: 100°C (212°F)
  • Vapor pressure: 23hPa (17mm Hg) at 20°C (68°F)
Applications
Cell counting, viability and cryopreservation
Rekommenderad förvaring
Store at 0° to 5°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 0° to 5°C
För användning med (applikation) Cell counting, viability and cyopreservation
Kvantitet 10 mL