Läs mer
MP Biomedicals™ Hormoner: Dexametason
Product Code. 11464932 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
1000 mg
25 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
1g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11464932 100 mg 100mg
11454932 25 mg 25mg
11474932 500 mg 500mg
11484932 1000 mg 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11464932 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0219456180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 SEK
    923.07 SEK / 100mg
    Save 45.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används för att studera apoptos, cellsignaleringsvägar och genuttryck. MP Biomedicals Hormoner: Dexametason fungerar som antiinflammatorisk glukokortikoid som inducerar produktionen av fosfolipas A2-hämmande protein (lipokortin).
  • Hämmar induktion av kväveoxidsyntas (IC50=5 nM)
  • Orsakar minskning av cyklin A- och Cdk2-aktivitet, hämning av G1/S-övergång i osteoblaster och hämning av fosforylering av Rb-protein
  • Observerades att inducera apoptos i mänskliga tymocyter och eosinofiler men att hämma apoptos i neutrofiler
Specifications
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Form Kristallint pulver
Produkttyp Dexametason
Kvantitet 100 mg
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk användning.