Läs mer
MP Biomedicals™ Hubbel, Mendel och Wakeman saltblandning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
Beskrivning
Denna mineralblandning innehåller inte zink, är låg i mangan och fosfor och har ett högt förhållande mellan kalcium och fosfor.
Designad för användning i dieter med relativt höga kaseinnivåer.
Sammansättning (ingredienser, mängd):
- Kalciumkarbonat, 54,3 %
- Magnesiumkarbonat, 2,5 %
- Magnesiumsulfat ·7H 2 O, 1,6 %
- Natriumklorid, 6,9 %
- Kaliumklorid, 11,2 %
- Kaliumfosfat monobasiskt, 21,2 %
- Järnfosfat, 2,05 %
- Kaliumjodid, 0,008 %
- Mangansulfat ·H2O , 0,035 %
- Natriumfluorid, 0,1 %
- Aluminiumkaliumsulfat, 0,017 %
- Kopparsulfat ·5H 2 O, 0,09 %
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Komponenter | Kalciumkarbonat 54,3%, magnesiumkarbonat 2,5%, magnesiumsulfat.7H2O 1,6%, natriumklorid 6,9%, kaliumklorid 11,2%, kaliumfosfat monobasiskt 21,2%, järnfosfat 2,000000%, manfosfat 2,0000%, man. ganesulfat.H2O 0,035%, natriumfluorid 0,1%, aluminiumkaliumsulfat 0,017%, kopparsulfat.5H2O 0,09% |
| Formatera | Pulver |
| För användning med (applikation) | Formulera djurforskningsdieter |
| Kvantitet | 50 kg |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |