Läs mer
MP Biomedicals™ Human Albumin, 30%
Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
Human Albumin; 50mL
Beskrivning
- CAS Number: 70024-90-7
- EC Number: 274-272-6
- MDL Number: MFCD00081418
- Format: solution
- Isoelectric point: 4.7
- Supplied at pH 7, without any preservative
- Sterile with purity >96%
For immunoassays and mammalian cell culture
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 30g/dL |
| För användning med (applikation) | Immunoassay, Mammalian Cell Culture |
| Formulering | Supplied at a pH 7.1 ±0.3 and contains 0.1% Sodium Azide as a preservative |
| Namn | Human Albumin (30% Solution) |
| pH-intervall | 7.1 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Källa | Human |
| Förvaringskrav | 2° to 8°C |
| Form | Solution |