Läs mer
MP Biomedicals™ Mänskligt serum: Normalt serum
Produktkod. 11475045 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475045 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11475045 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092930149
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Hepatitassocierat antigen (HBsAG)– fri, hiv-–fri
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USA:s bestämmelser
Färg Gyllene brun
Innehåll och lagring -20 °C
Art Människa
Form Vätska
Produkttyp Mänskligt serum
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod 0,1μ m filtrering
Endotoxinkoncentration 1 EU/ml
För användning med (applikation) Mediekomponent för cellfritt virus, liposombindningsanalys, beredning av spermier
Hemoglobinkoncentration ≤26mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
Osmolalitet 263 till 323 mOsm/kg
pH 7 till 8
Proteininnehåll 5,5 till 7,5 g/dL