Läs mer
MP Biomedicals™ Hyaluronidas, bovina testiklar
Produktkod. 11343929 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
Produktkod. 11343929
Brand: MP Biomedicals™ 0210074090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bovina testiklar
Hyaluronidas, [37326-33-3]
  • Hyaluronat Glycanohydrolas
  • Aktivitet: 300 USP enheter/mg min.
  • Lyofiliserat pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration ≥300 U/mg
Färg Solbränna
pH 4,5 till 6
För användning med (applikation) Läkemedelsspridning och leverans
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Bovina testiklar
Kvantitet 500 mg
Produkttyp Hyaluronidas
Molekylvikt (g/mol) ≈55
Inhibitorer Fe2+ och Fe3+ är hämmande liksom Mn2+ och Cu2+
Form Lyofiliserat pulver