Läs mer
MP Biomedicals™ Immunidiffusion (RID) plattor
Produktkod. 11403626 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
12 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403626 12 st Paket med 12
1 options
Produktkod. 11403626 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08421651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1168.43 SEK / Paket med 12
    Save 61.57 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Används för dubbel och enkel radiell immundiffusionsteknik
  • Polystyrenkonstruktion med tättslutande överdrag för att minimera geluttorkning
  • Levereras med försänkt botten för att förhindra repor på bänkytor
  • Hydrofil till sin natur för enkel gelgjutning och bättre vidhäftning
Specifikationer
Material Polystyren
Typ Immundiffusionsplatta
För användning med (applikation) Dubbel och enkel radiell immundiffusionsteknik
Kvantitet 12 st
Förvaringskrav 15° till 30 °C