Läs mer
MP Biomedicals™ Insulinliknande tillväxtfaktor 1, human, rekombinant
Produktkod. 11488801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25μ g
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488801 25μ g 25µg
1 options
Produktkod. 11488801 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215350525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna peptidsekvens på 70 aminosyror är lämplig för receptorbindningsanalyser, immunanalyser och cellodlingsapplikationer.
  • Uttryckt i E. coli
  • Endotoxinnivå:< 0,1 ng/mg protein
Beställningsinfo
Levereras lyofiliserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Tillväxtfaktor
Formulering Lyofiliseras från en sterilfiltrerad lösning i PBS
För användning med (applikation) Receptorbindningsanalyser, immunanalyser och cellodlingsapplikationer
Renhet eller kvalitetsklass ≥96 %
Kvantitet 25μ g
Reaktivitet E. coli
Källa Människa