Läs mer
MP Biomedicals™ Ionomycin
Produktkod. 11415691 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415691 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11415691 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215961101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 SEK
    1098.33 SEK / 1mg
    Save 56.67 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Selektiv kalciumjonofor
  • Fri syra
  • Molekylformel:C41H72O9
  • Molekylvikt: 709,0
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Antibiotika
Kvantitet 1 mg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Delta-AminolevulinicAcid Hydrochloride