Läs mer
MP Biomedicals™ L-buljong, kapslar
Produktkod. 11393199 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393199 1 kg 1kg
11383199 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393199 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113001031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För tillväxt av E.coli och certifierad för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium
  • Näringsrikt medium utvecklat ursprungligen för tillväxt och underhåll av E. coli-stammar
  • Eliminerar slöseri, felaktigheter och röran i samband med att väga ut bulkpulver
  • Innehåller viktiga elektrolyter för transport och osmotisk balans, på grund av NaCl-komponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Formatera Kapslar
Kvalitet Molekylärbiologi Certified™
Medietyp Bakteriemedia
Produkttyp Mikrobiologimedia
Sterilitet Sterila
Formulering 10 g trypton, 5 g jästextrakt, 0,5 g NaCl. Små mängder biologiska buffertar har tillsatts för korrekt pH-justering.
pH 6.9
Kvantitet 1 kg