Läs mer
MP Biomedicals™ LB-agar, stora kapslar
Produktkod. 11333259 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
454g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333259 227 g 227g
11363259 454 g 454g
11393259 1000 g 1kg
11323269 5000 g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11333259 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002216
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Innehåll/liter: LB Medium, 15g Agar-B
Använd 8 stora kapslar/L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™ FDA
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Formatera Kapsel
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Agar
Formulering Trypton 10g/L, Jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av bakterier
Kvantitet 227 g