Läs mer
MP Biomedicals™ LB-agar, Lennox, pulver
Produktkod. 11323279 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
:
Pulveriserad; 1 kg
Produktkod.
11323279 Pulveriserad; 1 kg
1 options
Produktkod. 11323279 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002332
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formuleringar för E. coli -tillväxtmedier kända som LB Medium innehåller typiskt 10 g trypton och 5 g jästextrakt per liter; Lennox LB Medium innehåller även 5g NaCl per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Agar
Formulering Trypton 10 g/l, jästextrakt 5 g/l, agar 15 g/l
För användning med (applikation) För tillväxt av bakterier
Kvantitet 1000 g