Läs mer
MP Biomedicals™ LB Agar Medium
Produktkod. 11383269 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
:
100x0.5L
Produktkod.
11383269 100x0.5L
1 options
Produktkod. 11383269 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002285
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rich Medium for the growth of E. coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15°C to 30°C
Form Dehydrated
Produkttyp Agar
För användning med (applikation) For growth of Escherichia coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium
Förpackningstyp Pouch
Kvantitet 100 x 500 mL