Läs mer
MP Biomedicals™ LB Agar Medium Powder
Produktkod. 11313269 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5000 g
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313269 5000 g 5kg
1 options
Produktkod. 11313269 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12685.00 SEK
    12081.59 SEK / 5kg
    Save 603.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Rikhaltigt medium för tillväxt av E. coli och certifierat för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp LB Agar
Formulering Trypton 10g/L, Jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av Escherichia coli och certifierad för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium, kloning, odlingsmedia, mikrobiella medier
Kvantitet 5000 g