Läs mer
MP Biomedicals™ LB-agar, pulveriserad
Produktkod. 11383259 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
1000 g
5000 g
10 x 500 mL
10 x 1000 mL
Formatera:
Kapsel
Pouch
Powder
Förpackningsstorlek:
10 L
1kg
454g
5 L
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera unitSize
11383259 1000 g Powder 1kg
11373269 10 x 1000 mL Pouch 10 L
11363269 10 x 500 mL Pouch 5 L
11353259 454 g Powder 454g
12968326 1000 g Kapsel 1kg
11303269 5000 g Kapsel 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11383259 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002232
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuds i en mängd olika format för bekvämlighet och användarvänlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Formatera Powder
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Agar
Formulering Trypton 10g/L, Jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av bakterier
Kvantitet 1000 g