Läs mer
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydrerad: Bulkpulver
Produktkod. 11383229 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
454g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383229 5000 g 5kg
11313229 454 g 454g
11353229 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383229 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002042
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formuleringar av E. coli -tillväxtmedier kända som LB Medium innehåller typiskt 10 g trypton och 5 g jästextrakt per liter; innehåller 10g NaCl per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Trypton 10g/L, jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av bakterier
Förpackningstyp Bulk pulver
Kvantitet 5000 g