Läs mer
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydrerad (Pulver): Påsar
Produktkod. 11363239 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 mL
100 x 500 mL
10 x 1000 mL
100 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
0.5 L
1 L
100 L
50 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363239 100 x 500 mL 50 L
11333239 10 x 500 mL 0.5 L
11343239 10 x 1000 mL 1 L
11373239 100 x 1000 mL 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11363239 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formuleringar av E. coli -tillväxtmedier kända som LB Medium innehåller typiskt 10 g trypton och 5 g jästextrakt per liter; innehåller 10g NaCl per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Trypton 10g/L, jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av bakterier
Förpackningstyp Påse
Kvantitet 100 x 500 mL