Läs mer
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydrerad (Pulver): Påsar
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 500 mL
100 x 500 mL
10 x 1000 mL
100 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
0.5 L
1 L
100 L
50 L
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Trypton 10g/L, jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av bakterier |
| Förpackningstyp | Påse |
| Kvantitet | 100 x 1000 mL |