Läs mer
MP Biomedicals™ Linfröolja
Produktkod. 11472831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
450 g
2,26 kg
Förpackningsstorlek:
1lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472831 2,26 kg 5lb
11462831 450 g 1lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472831 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296012205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    958.11 SEK / 5lb
    Save 51.89 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Rå linfröolja
Färglös till gulaktig olja från linplantans frön.
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Vätska
Kvantitet 2,26 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C