Läs mer
MP Biomedicals™ Lotus tetragonolobus agglutinin
Produktkod. 11438701 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438701 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11438701 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215330305
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Uppvisar en specificitet förα -L-fukos.
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Innehåll och lagring -20 °C
Form Pulver
Produkttyp Lotus tetragonolobus
Specificitet L-fukos