Läs mer
MP Biomedicals™ LSM™ Lymfocytseparationsmedium
Produktkod. 11405425 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405425 5 x 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11405425 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0850494X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    689.38 SEK / 100ml
    Save 34.62 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
LSM™ Lymfocytseparationsmedium är ett högpresterande densitetsgradientmedium för monocytseparation.
  • LSM är en sterilfiltrerad lösning av en sackarospolymer och diatrizoatsalter
  • Formulerad för isolering av mononukleära celler från defibrinerat eller hepariniserat helblod
  • Enstegscentrifugering tillåter separation av mononukleära lymfocyter från erytrocyter, polynukleära lymfocyter och de flesta blodplättar
  • Maximalt utbyte av mononukleära celler
  • >96% cellviabilitet för lymfocyter
  • Enkel ettstegscentrifugering
  • Låga endotoxiner
  • Autoklavsterilisering
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Sterilitet Sterila
Kvantitet 5 x 100 ml
pH 7.23
Innehåll och lagring 15° till 30 °C