Läs mer
MP Biomedicals™ LymphoSep™ Lymfocytseparationsmedium
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Lymfocyter isoleras genom att skikta utspätt, hepariniserat blod över en lösning av natriummetrisoat som innehåller en polysackarid
- Polysackarid aggregerar erytrocyterna så att de kan sedimenteras genom låg centrifugering
- De mindre täta lymfocyterna förblir som ett klart definierat band vid plasmalymfosepgränsytan
- Ger:
- In vitro-isolering av lymfocyter från utspätt helblod
- Maximalt utbyte av mononukleära celler
- Enkel ettstegscentrifugering
- >96% cellviabilitet för lymfocyter
- Låga endotoxiner
- Autoklavsterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Produkttyp | Lymphosep Lymfocytseparationsmedium |
| Sterilitet | Sterila |
| pH | 6 till 9 |
| Kvantitet | 100 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lymphosep - Lymphocyte Separation Medium
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium diatrizoate