Läs mer
MP Biomedicals™ Lyseringsmatris A, 2 mL rör
Produktkod. 10591758 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
500 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10591758 100 x 2 ml rör Paket med 100
12719670 50 x 2 ml rör Paket med 50
11442410 500 x 2 ml rör Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10591758 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116910100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5425.00 SEK
    4299.83 SEK / Paket med 100
    Save 1125.17 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För alla provtyper utom jord för efterföljande isolering av genomiskt DNA. Lysing Matrix A slagtåliga rör innehåller granatmatris och en 1/4 tum keramisk sfär.
  • Rörstorlek: 2 ml
  • Provtyp: Djurvävnad, växter, bakterier, jäst, svampar, alger, insekter, nematoder
  • Molekyl som ska berikas: DNA
  • Malningsmatrisen är kemiskt inert och binder inte nukleinsyror
Specifikationer
Typ av pärla Granat Matrix, 1/4 tum. Keramisk sfär
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur.
Provtyp Djurvävnader, Växter, Insekter, Maskar, Bakterier, Jästsvampar, Svampar, Alger
DNas Dnasfri
För användning med (utrustning) FastPrep instrument eller andra pärlvispare
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering
Matris Lyseringsmatris A
Kvantitet 100 x 2 ml rör
RNase Rnasfri
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.