Läs mer
MP Biomedicals™ Lyseringsmatris C, 50 ml rör
Produktkod. 15762462 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 50 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15762462 2 x 50 ml rör Paket med 2
1 options
Produktkod. 15762462 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116952002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    338.85 SEK / Paket med 2
    Save 17.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller 1 mm kiselkulor. Lysing Matrix C används främst för lysering av jäst och svampar och kan även användas för mögel, sporer och trådiga alger.
  • Rörstorlek: 50 ml
  • Provtyp: Jäst- och jästsporer, svamp- och svampsporer, alger
  • Molekyl som ska berikas: DNA, RNA, proteiner, andra små molekyler
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
DNas Dnasfri
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening
Matris Lyseringsmatris C
Kvantitet 2 x 50 ml rör
RNase RNase-fri