Läs mer
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D-rör
Produktkod. 11461575 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
10 x 50 ml
10 x 96-brunnar
100 x 2 ml rör
100 x 4,5 ml rör
100 x 50 ml
2 x 50 ml
25 x 15 ml
25 x 4,5 ml rör
5 x 15 ml
50 x 15 ml
50 x 2 ml rör
50 x 4,5 ml rör
50 x 50 ml
500 x 2 ml rör
500 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 2
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Paket med 500
Varje
Produktkod. 11461575
Brand: MP Biomedicals™ 116973050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TeenPrep™ Lysing Matrix D-rör innehåller 1,4 mm zirkoniumsilikatkulor och används för att mala mjuka djur- och växtvävnader, odlade celler och insekter/maskar.
TallPrep™ Lysing Matrix D, 4,5 mL rör kan användas med FastPrep instrument eller liknande pärlvispar. Malningsmatrisen är kemiskt inert och kommer inte att binda nukleinsyror.
  • Rörstorlek: 4,5 ml
  • Provtyper: Mjuk vävnad som hjärna, lever, njure, lunga och mjälte; växtvävnader såsom löv, rötter och frukter; odlade celler; hela insekter; nematoder
  • Matrissammansättning: 1,4 mm zirkonium-silikatkulor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla 1,4 mm Zirkonium-silikat sfärer
Provtyp Djurvävnader, Växter, Odlade celler, Insekter, Maskar
DNas Dnasfri
För användning med (utrustning) FastPrep instrument eller andra pärlvispare
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering
Matris Lyseringsmatris D
Kvantitet 50 x 4,5 ml rör
RNase Rnasfri
Provvolym Upp till 0,5 g per förberedelse
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.