Läs mer
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D-rör
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
10 x 50 mL
10 x 96-brunnar
100 x 2 ml rör
100 x 4,5 ml rör
100 x 50 mL
2 x 50 mL
25 x 15 mL
25 x 4,5 ml rör
5 x 15 mL
50 x 15 mL
50 x 2 ml rör
50 x 4,5 ml rör
50 x 50 mL
500 x 2 ml rör
500 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 2
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Paket med 500
Varje
Beskrivning
Lysing Matrix D, 96-rörsställ levereras med 1,2 mL kluster-strip-rör och lockenheter. Varje rör är förfyllt med 1,4 mm zirkoniumsilikatkulor och binder inte nukleinsyror. Använd med FastPrep-96 instrument eller liknande pärlvisp.
- Rörstorlek: 96-rörsställ
- Provtyper: Mjuk vävnad som hjärna, lever, njure, lunga och mjälte; växtvävnader såsom löv, rötter och frukter; odlade celler; hela insekter; nematoder
- Matrissammansättning: 1,4 mm zirkonium-silikatkulor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | 1,4 mm Zirkonium-silikat sfärer |
| Provtyp | Djurvävnader, Växter, Odlade celler, Insekter, Maskar |
| DNas | Dnasfri |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-96 eller liknande pärlvisp |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering |
| Inkluderar | 1,2 mL Cluster-strip rör- och locksammansättningar |
| Matris | Lyseringsmatris D |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| RNase | Rnasfri |
| Provvolym | Mindre än 50 mg per prep |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.