Beskrivning
TeenPrep™ Lysing Matrix D, 15 mL rör kan användas med FastPrep instrument eller liknande pärlvispar. Malningsmatrisen är kemiskt inert och kommer inte att binda nukleinsyror.
- Rörstorlek: 15 ml
- Provtyper: Mjuk vävnad som hjärna, lever, njure, lunga och mjälte; växtvävnader såsom löv, rötter och frukter; odlade celler; hela insekter; nematoder
- Matrissammansättning: 1,4 mm zirkonium-silikatkulor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | 1,4 mm Zirkonium-silikat sfärer |
| Formatera | Provrör |
| Isoleringsteknik | Mekanisk störning |
| Provtyp | Djurvävnader, Växter, Odlade celler, Insekter, Maskar |
| DNas | Dnasfri |
| För användning med (utrustning) | FastPrep instrument eller andra pärlvispare |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering |
| Matris | Lyseringsmatris D |
| Produkttyp | Lysingmatrisen |
| Kvantitet | 50 x 15 ml |
| Visa mer |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.