Beskrivning
Lysing Matrix E, 2 mL rör kan användas med FastPrep instrument eller liknande pärlvispar. De är effektiva vid lysering av jord- och miljöprover, såväl som blandprover som mikrob-infekterad vävnad. De kan också användas vid RNA-extraktion från tumörer och andra svåra vävnader.
- Rörstorlek: 2 ml
- Provtyper : Jord, sediment, avloppsvatten, avföring, slam, kompost, rhizosfär, tumörer
- Matrissammansättning : Lysing Matrix E innehåller 1,4 mm keramiska sfärer, 0,1 mm kiseldioxidsfärer och en 4 mm glaskula
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | 1,4 mm keramiska sfärer, 0,1 mm kiselkulor, en 4 mm glaspärla |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur. |
| Formatera | Provrör |
| Provtyp | Jord, Miljö, Avföring |
| DNas | Dnasfri |
| För användning med (utrustning) | FastPrep instrument eller andra pärlvispare |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering |
| Matris | Lysing Matrix E |
| Produkttyp | Lysingmatrisen |
| Kvantitet | 50 x 2 ml rör |
| Visa mer |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.