Läs mer
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lyseringsmatris F, 15 ml rör
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 x 15 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Slagtåliga 15 ml rör innehåller 1,6 mm aluminiumoxidpartiklar och 1,6 mm kiselkarbidpartiklar
- Med vita kepsar
- Specifik vikt: aluminiumoxid, 3,95; Kiselkarbid, 3,20
- Nukleinsyraisolering och rening
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 15 mL |
| Provtyp | Bakterier (Gram +/-), Djurvävnader, Svampar, Växter, Korallemulsioner, Forma |
| DNas | Dnasfri |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys |
| Matris | Lyseringsmatris F |
| Molekylformel | aluminiumoxid, Al2O3; Kiselkarbid, SiC |
| Kvantitet | 25 x 15 ml rör |
| RNase | RNase-fri |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.