Läs mer
MP Biomedicals™ Lyseringsmatris F, 2 ml rör
Produktkod. 11482420 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
500 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482420 50 x 2 ml rör Paket med 50
11492420 100 x 2 ml rör Paket med 100
11421545 500 x 2 ml rör Paket med 500
15242830 500 x 2 ml rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11482420 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116915050
Lyserande matris F, 2 mL Rör används för att isolera RNA och protein från prover. Lyseringsmatris F är användbar i applikationer som isolering av intakta organeller och supermolekylära strukturer där lysförhållandena kräver hög inverkan men låg skjuvning.
  • Slagtåliga 2 ml rör innehåller 1,6 mm aluminiumoxidpartiklar och 1,6 mm kiselkarbidpartiklar
  • Med vita kepsar
  • Specifik vikt: aluminiumoxid, 3,95; Kiselkarbid, 3,20
  • Nukleinsyraisolering och rening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Bakterier (Gram +/-), Djurvävnader, Svampar, Växter, Korallemulsioner, Forma
DNas Dnasfri
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys
Matris Lyseringsmatris F
Molekylformel aluminiumoxid, Al2O3; Kiselkarbid, SiC
Kvantitet 50 x 2 ml rör
RNase RNase-fri
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.