Läs mer
MP Biomedicals™ Lysing Matrix G
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Kiselkarbid har relativt låg densitet och hög hållfasthet och hårdhet, och är därför effektiv för att bryta sega, hårda eller spröda cellmembran. Användbar i applikationer som isolering av intakta organeller och supermolekylära strukturer där lysförhållanden kräver hög inverkan men låg skjuvning.
- Slagtåligt 2 ml rör innehåller 1,6 mm kiselkarbidpartiklar och 2 mm glaspärlor
- Med bruna kepsar
- Specifik vikt: Kiselkarbid: 3,20; Glaspärlor: 2,55
- Nukleinsyraisolering och rening
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 mL |
| Provtyp | Sporer, Djurvävnader, Svampar, Växter, Jästsvampar |
| DNas | Dnasfri |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys |
| Matris | Lyseringsmatris G |
| Molekylformel | Kiselkarbid, SiC; Glas, SiO2 |
| Kvantitet | 100 x 2 ml rör |
| RNase | RNase-fri |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.