Läs mer
MP Biomedicals™ Lyseringsmatris I
Produktkod. 11442430 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11442430
Brand: MP Biomedicals™ 116918050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lysing Matrix I är effektivt för att bryta mycket sega och hårda prover, inklusive organismer med en seg eller tät yttre matris.
  • Rörstorlek : 2 ml
  • Provtyp : Växt- och djurvävnader, trä, frön, mycket täta jordar och leror, hela insekter, fästingar, gamla och torkade prover, torrmalande svampsporer/rostar
  • Molekyl som ska berikas : DNA, RNA, proteiner, andra små molekyler
  • Matriskomposition : Matrix I, innehåller 2 mm gula zirkoniumpärlor och en 4 mm svart keramisk pärla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Frön, Sporer, Djurvävnader, Växter, Jord, Gamla och torkade prover, Lera, Trä
DNas Dnasfri
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys
Matris Lyseringsmatris I
Kvantitet 50 x 2 ml rör
RNase RNase-fri
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.