Läs mer
MP Biomedicals™ Lysing Matrix J
Produktkod. p-4643247 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
500 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 11472430
Brand: MP Biomedicals™ 116919100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lyseringsmatris J används för nukleinsyraisolering och rening.
  • Genomsnittlig storlek: Gula zirkoniumoxidpärlor, Vickers 900 till 1000, aluminiumoxid, Knoop 2000 och Mohs 9
  • Materialkonstruktion: Matrix J, innehåller 2 mm gula zirkoniumoxidpärlor och 1,6 mm aluminiumoxidgranulat
  • Provtyp: Växter, djurvävnad, bakterier (gram +/-), mögel, svampar, korallemulsioner och fixerade prover
  • Instrumentkompatibilitet: FastPrep-24 , FastPrep 120, FastPrep-96
  • Specifik vikt: Gula zirkoniumoxidpärlor, 5,5; Aluminiumoxid 3,95
  • Rörkompatibilitet: 2 ml
  • Matristyp: J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Gul zirkoniumoxid, aluminiumoxid
Kapacitet 2 mL
Provtyp Bakterier (Gram +/-), Djurvävnader, Svampar, Växter, Fasta prover, Korallemulsioner, Forma
DNas Dnasfri
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening
Matris Lyseringsmatris J
Kvantitet 100 x 2 ml rör
RNase RNase-fri
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.