Läs mer
MP Biomedicals™ Lysozym från kycklingäggvita, 20 000 U/mg
Produktkod. 11384019 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384019 1 g 1g
11394019 5 g 5g
11304029 10 g 10g
11314029 25 g 25g
11324029 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11384019 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210083101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrolyserar b-1,4 glukosidbindningar mellan N-acetylmuraminsyra och N-acetylglukosamin som förekommer i mukopeptidcellväggstrukturen hos vissa mikroorganismer, såsom Micrococcus lysodeikticus
  • Synonymer: Muramidas, Mukopeptid N-acetylmuramoylhydrolas
  • CAS-nummer: 9001-63-2
  • EG-nummer: 232-620-4
  • MDL-nummer: MFCD00131557
  • Format: 3X kristalliserad, saltfri, albuminfri, lyofiliserad
  • Specifik aktivitet:≤ 20 000 U/mg fast
  • Extinktionskoefficient (E1%): 26,4 (280 nm)
  • Isoelektrisk punkt (pI): pH 11,0
  • pH: 3,6
Används för lysering av E. coli och Streptomycetes för extraktionsändamål som att extrahera gruppspecifikt antigen. Fungerar också som grobarhetsmedel för bakteriesporer. Hos människor kan lysozym förmedla antitumörfunktion hos makrofager. Brosklysozym har en roll i broskförkalkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 3X
Färg Vitt
pH 11
För användning med (applikation) Lysering av E. coli och Streptomycetes för extraktionsändamål såsom att extrahera gruppspecifikt antigen
Innehåll och lagring 0 °C
Källa Kyckling äggvita
Kvantitet 1 g
Produkttyp Lysozym
Molekylvikt (g/mol) 14388
Inhibitorer Ytaktiva reagenser som dodecylsulfat, alkoholer och fettsyror, imidazol- och indolderivat är inhibitorer via bildning av förändringsöverföringskomplex
Form Kristalliserad, lyofiliserad
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lysozyme
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lysozyme